Läs mer
Hexachlorophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachlorophene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2 |
| Formel vikt | 403.8499 |