Läs mer
Hexaklorplatinsyra(IV) Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10635492 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635492 5 g 5g
10181420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10635492 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0262/44
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 26023-84-7
Molekylformel Cl6H2Pt
Molekylvikt (g/mol) 409.80
MDL-nummer MFCD00149909
InChI-nyckel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn diväte hexaklorplatinumtetrakis(ylium)
LEDER [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Smältpunkt 60 °C
Färg Bärnsten
Förpackning Flaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 409,82 g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexachloroplatinic (IV) acid hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexachloroplatinic (IV) acid hydrate