Läs mer
Hexaklorpropanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachloroacetone |
| CAS | 116-16-5 |
| Molekylformel | C3 Cl6 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9 |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexaklorpropan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.75 |
| Formel vikt | 261.808 |