missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexaconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Hexaconazole is a systemic fungicide used for the control of many fungi particularly Ascomycetes and Basidiomycetes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexaconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 79983-71-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17Cl2N3O |
| Synonym | (-)-Hexaconazol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.26 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | ClC1=CC(Cl)=C(C(CCCC)(O)CN2N=CN=C2)C=C1 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?