Läs mer
n-hexakontan, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16320088 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Código de producto. Kvantitet
16320088 1 mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16320088 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.23 SEK
    926.16 SEK / 1ml
    Save 208.07 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
n-hexakontan7667-80-31000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Especificaciones
Kemiskt namn eller material n-Hexacontane
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 7667-80-3
CAS Min % 0.1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1
Molekylformel C60H122
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel OCWUCHKZAHTZAB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn hexakontan
Lösningsmedel eller matris p-xylen
Molekylvikt (g/mol) 843.636
PubChem CID 24318
Kvantitet 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HEXACONTANE
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-xylene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.