Läs mer
Hexakosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10667362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10667362 5 g Glasflaska 5g
10082940 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10667362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-01-3
Molekylformel C26H54
Molekylvikt (g/mol) 366.72
MDL-nummer MFCD00009354
InChI-nyckel HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
IUPAC-namn hexakosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosane
Namnnotering 99%
Smältpunkt 56°C to 59°C
Färg Vitt
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 420°C
Flampunkt 215°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)24CH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 175
Formel vikt 366.7
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.