Läs mer
Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexacosanoic Acid-d4 |
| CAS | 1194984-85-4 |
| Molekylformel | C26 D4 H48 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.71 |
| Formel vikt | 400.4218 g/mol |
| Visa mer |