Läs mer
Hexakosansyra 100 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313663
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313663 1 ml
1 options
Produktkod. 30313663 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14191300DI100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Analyt- eller komponentnamn Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C26 H52 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Hexakosansyra
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Molekylvikt (g/mol) 396.69
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 396,3967 g/mol