Läs mer
Alfa Aesar™ Hexacosanoic acid, 97%
Produktkod. 15427218
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427218 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15427218 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H60726.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Smältpunkt 87°C to 89°C
Molekylformel C26H52O2
Linjär formel CH3(CH2)24COOH
MDL-nummer MFCD00002811
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1799681
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
InChI-nyckel XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexacosanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 396.7
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
Formel vikt 396.69
Procent renhet 97%