Läs mer
Hexacosanoic acid, 98%
Produktkod. 10551681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
Produktkod. 10551681
Brand: Thermo Scientific Acros 258210010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-46-7
Molekylformel C26H52O2
Molekylvikt (g/mol) 396.7
MDL-nummer MFCD00002811
InChI-nyckel XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC-namn hexakosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 87.0°C to 89.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 250.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)24COOH
Brytningsindex 1.4301
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formel vikt 396.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Fluffy Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.