Läs mer
Hexakosansyra, 98 %
Produktkod. 10740751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740751 100 mg Glasflaska 100mg
10551681 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258211000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396,7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-46-7
Molekylformel C26H52O2
Molekylvikt (g/mol) 396.7
MDL-nummer MFCD00002811
InChI-nyckel XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC-namn hexakosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 87,0 °C till 89,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 250,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)24COOH
Brytningsindex 1.4301
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, eter och aceton
Formel vikt 396.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Glänsande fluffigt kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.