Läs mer
Hexacosanoic Acid-d4, TRC
Produktkod. 30399513
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399513 10 mg
30393286 25 mg
30396366 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29091210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1194984-85-4
Molekylformel C26 D4 H48 O2
Molekylvikt (g/mol) 400.71
Synonym Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid
IUPAC-namn 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic Acid-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2
Formel vikt 400.4218