Läs mer
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16411047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16411047 50 mg
1 options
Produktkod. 16411047 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H52O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 396.69
Formel vikt 396.69
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation