Läs mer
Hexakosansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| CAS | 506-46-7 |
| Molekylformel | C26 H52 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Hexakosansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.69 |
| Formel vikt | 396.3967 |