Läs mer
Hexakosansyra, TRC
Produktkod. 30395169
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30395169 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30395169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2909102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Molekylformel C26 H52 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
InChI formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Hexakosansyra
Molekylvikt (g/mol) 396.69
Formel vikt 396.3967