Läs mer
Hexacyclen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexacyclen |
| CAS | 296-35-5 |
| Molekylformel | C12H30N6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Hexaaza-18-crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2 |
| LEDER | C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1 |
| IUPAC-namn | 1,4,7,10,13,16-hexazacyclooctadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.41 |
| Formel vikt | 258.2532 |