missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexadecamethylcyclooctasiloxane, TRC

Produktkod. 30134788
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134788 100 mg
30005344 50 mg
30004818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH292510100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 556-68-3
Molekylformel C16 H48 O8 Si8
Molekylvikt (g/mol) 593.23
Synonym 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethylcyclooctasiloxane (ACI), Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- (7CI, 8CI, 9CI), Hexadecamethylcyclooctasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilacyclohexadecane;
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-hexadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilacyclohexadecane
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexadecamethylcyclooctasiloxane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H48O8Si8/c1-25(2)17-26(3,4)19-28(7,8)21-30(11,12)23-32(15,16)24-31(13,14)22-29(9,10)20-27(5,6)18-25/h1-16H3
Formel vikt 592.1503
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.