Läs mer
Hexadecanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecanal |
| CAS | 629-80-1 |
| Molekylformel | C16 H32 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Palmitaldehyde, 1-Hexadecanal, Hexadecanaldehyde, Hexadecylaldehyde, n-Hexadecan-1-al, n-Hexadecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | hexadecanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.42 |
| Formel vikt | 240.2453 |