Läs mer
Hexadecane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10204580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10204580 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10204580 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0270/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
CAS 544-76-3
Smältpunkt 18°C
Färg Colorless
Kokpunkt 287°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C16H34
MDL-nummer 8998
Kvantitet 100 mL
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
InChI-nyckel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn hexadecane
Molekylvikt (g/mol) 226.448
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Formel vikt 226.44g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.