Läs mer
Hexadecane, TRC
Produktkod. 30137791
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137791 500 mL
17933475 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30137791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH293630500ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-76-3
Molekylformel C16 H34
Molekylvikt (g/mol) 226.44
Synonym Hexadecane, Cetane, NSC 7334, S 6 (alkane), n-Cetane, n-Hexadecane
IUPAC-namn Hexadecan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane
Kvantitet 500 mL
InChI formel InChI=1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formel vikt 226.2661