Läs mer
MedChemExpress Hexadecanedioic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 505-54-4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.41 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (349.15 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |