missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride, TRC

Código de producto. 30405442
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30405442 25 mg
30408663 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30405442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29097025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 42150-38-9
Molekylformel C23H44ClNO6
Molekylvikt (g/mol) 466.05
Synonym (R)-3-Carboxy-2-[(15-carboxy-1-oxopentadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (R)-3-((15-Carboxypentadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride
IUPAC-namn [(2R)-3-carboxy-2-(15-carboxypentadecanoyloxy)propyl]-trimethylazanium;chloride
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Especificaciones

Kemiskt namn eller material Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H43NO6.ClH/c1-24(2,3)19-20(18-22(27)28)30-23(29)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-21(25)26;/h20H,4-19H2,1-3H3,(H-,25,26,27,28);1H/t20-;/m1./s1
Formel vikt 465.2857
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.