missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H43NO6.ClH/c1-24(2,3)19-20(18-22(27)28)30-23(29)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-21(25)26;/h20H,4-19H2,1-3H3,(H-,25,26,27,28);1H/t20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 465.2857 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?