Läs mer
Hexadecanoic-11,11-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecanoic-11,11-D2 Acid |
| CAS | 1219805-64-7 |
| Molekylformel | C16 D2 H30 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Hexadecanoic-11,11-d2 acid, Palmitic-11,11-d2 acid, 11,11-Dideuteriohexadecanoic acid, 11,11-D2-Palmitic acid, Hexadecanoic-11,11-D2 Acid, [11,11-2H2]Hexadecanoic acid, [11,11-2H2]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-11,11-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCC)CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 11,11-dideuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.4364 |
| Formel vikt | 258.2528 g/mol |
| Visa mer |