missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexadecanoic-2,2-d2 Acid, CDN

Produktkod. 30316767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316767 1 g -
30326687 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316767 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND16541G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexadecanoic-2,2-D2 Acid
CAS 62689-96-7
Molekylformel C16 D2 H30 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Hexadecanoic-2,2-d2 acid (9 CI, ACI), 2,2-D2-Palmitic acid, 2,2-d2-Palmitic acid, Palmitic acid-2,2-2H2, α-Dideuterohexadecanoic acid, [2,2-2H2]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic-2,2-D2 acid
InChI formel InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
LEDER [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuteriohexadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 258.4364
Formel vikt 258.2528 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.