Läs mer
Hexadecanoic-7,7,8,8-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecanoic-7,7,8,8-D4 Acid |
| CAS | 75736-49-1 |
| Molekylformel | C16 D4 H28 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Hexadecanoic-7,7,8,8-d4 acid (9 CI, ACI), Hexadecanoic-7,7,8,8-D4 Acid, Palmitic acid-7,7,8,8-d4, [7,7,8,8-d4]Hexadecanoic acid, [7,7,8,8-d4]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-7,7,8,8-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 7,7,8,8-tetradeuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.4487 |
| Formel vikt | 260.2653 g/mol |
| Visa mer |