Läs mer
Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D17 Acid |
| CAS | 81462-28-4 |
| Molekylformel | C16 D17 H15 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 acid (9 CI), Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D17 Acid, Palmitic acid-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17, [9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H17]Hexadecanoic acid, [9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H17]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-heptadecadeuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.5288 |
| Formel vikt | 273.3469 g/mol |
| Visa mer |