Läs mer
Hexadecanoic-d31 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic acid-d31 |
| CAS | 39756-30-4 |
| Molekylformel | C16 D31 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexadecanoic acid-d31 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.62 |
| Formel vikt | 287.4348 g/mol |
| Visa mer |