Läs mer
Hexadecyl Methacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecyl Methacrylate |
| CAS | 2495-27-4 |
| Molekylformel | C20H38O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | hexadecyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.51 |
| Formel vikt | 310.2872 |