Läs mer
Hexadecyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadecyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-47-9 |
| Molekylformel | C17 H36 O2 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21(2,18)19/h3-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanylhexadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.6 |
| Formel vikt | 336.2157 |