Läs mer
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15518794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518794 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15518794 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer N12107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexadecyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Flampunkt 244.00°C
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C19H42BrN
MDL-nummer MFCD00011772
Kvantitet 500 g
Synonym cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
InChI-nyckel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formel vikt 364.46
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent