Läs mer
Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, TRC
Produktkod. 30391480
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391480 100 mg
30402373 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH293862100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092921-73-7
Molekylformel C19 2H3 H39 N . Br
Molekylvikt (g/mol) 367.47
Synonym 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, bromide (1:1), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, Cetrimonium-D3 Bromide (N-methyl-D3)
IUPAC-namn hexadecyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;bromide
LEDER [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3;
Formel vikt 366.2689