Läs mer
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 57-09-0 |
| Smältpunkt | 237°C to 243°C |
| Molekylformel | C16H33N(CH3)3Br |
| MDL-nummer | MFCD00011772 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Hexadecyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.45 |
| Kvalitet | Research |