Läs mer
Hexadecyltrimometylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 17965065
Change view
Kvantitet:
50 mg
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17965065 50 g
17963985 50 mg
17930415 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17965065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29386050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-09-0
Molekylformel C19 H42 N . Br
Molekylvikt (g/mol) 364.45
Synonym 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide (8CI), Hexadecyltrimethylammonium bromide (6CI), 1-Hexadecyltrimethylammonium bromide, Accelerator 1631, Accelerator DT 3126-1, Acetoquat CTAB, Arquad 16/60, BCTA, Bromat, C16TAB, CTAB, CTABr, CTMAB, CTMB, Catinal HTB 70ET, Cetremide, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Cirrasol OD, HDTMA-Br, HTAB, Hexadecanyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylamine bromide, Lauroseptol, Lissolamine, Lissolamine A, Micol, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-ammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecylammonium bromide, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, N-Cetyltrimethylammonium bromide, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide, Pollacid, Quamonium, Rhodaquat M 242B99, Softex KW, Trimethylcetylammonium bromide, Trimethylhexadecylammonium bromide, Varisoft CTB 40, ZYS 08, n-Hexadecyltrimethylammonium bromide
IUPAC-namn hexadecyl(trimetyl)azanium; Bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetrimonium Bromide
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 363.2501