Läs mer
Hexadiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadiline |
| CAS | 3626-67-3 |
| Molekylformel | C19 H33 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexadiline, 2-(2,2-Dicyclohexylethenyl)piperidine, Hexadiline, MRL 38, Hexadylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33N/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18/h15-18,20H,1-14H2 |
| LEDER | C1CCC(CC1)C(=CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 2-(2,2-dicyclohexylethenyl)piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.472 |
| Formel vikt | 275.261 |