Läs mer
Hexadimethrine bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Hexadimethrine bromide (Polybrene) is a cationic polymer used routinely to enhance the efficiency of retrovirus vector-mediated gene transfer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexadimethrine bromide |
| Färg | White |
| CAS | 28728-55-4 |
| Fysisk form | Solid |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | (C13H30N2)n.Br2 |
| Synonym | Polybrene 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 125 mg/mL ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |
| Kvantitet | 50 mg |
| LEDER | C[N+](CCCCCCC)(C)CCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-].[n] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexadimethrine bromide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Polybrene; 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?