Läs mer
Hexaethyl phosphorous triamide, 97%
Produktkod. 11494114
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494114 5 g 5g
11404124 25 g 25g
11414124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12490.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247.37 g/mol
Hexaetylfosfortriamid används i Barton synteser av hindrade alkener, innefattande avsvavling av heterocykler med små ringar med eliminering av kväve eller koldioxid. Det används också som ett reagens för selektiv vicinal dehalogenering av halogenerade alkaner för att ge perhalogenerade alkener. Metoden har potential för syntes av högfluorerade och blandade fluor-haloalkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexaetylfosfortriamid används i Barton synteser av hindrade alkener, innefattande avsvavling av heterocykler med små ringar med eliminering av kväve eller koldioxid. Det används också som ett reagens för selektiv vicinal dehalogenering av halogenerade alkaner för att ge perhalogenerade alkener. Metoden har potential för syntes av högfluorerade och blandade fluor-haloalkener.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2283-11-6
MDL-nummer MFCD00009041
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaethyl phosphorous triamide
Densitet 0.903
Kokpunkt 245°C to 246°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Molekylformel C8H4F3NO
Brytningsindex 1.4737
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 636187
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 187.12
PubChem CID 16794
Formel vikt 247.37
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.