Läs mer
Hexaetyldisiloxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418829
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418829 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15418829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04367.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 994-49-0 | C12H30OSi2 | 246.541 g/mol
Hexaetyldisiloxan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexaetyldisiloxan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i svala, torra förhållanden i väl försluten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 231°C
Kemiskt namn eller material Hexaethyldisiloxane
Smältpunkt -115°C
CAS 994-49-0
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H30OSi2
Linjär formel (CH3CH2)3SiOSi(CH2CH3)3
MDL-nummer MFCD00026693
Beilstein 1750865
Flampunkt 87°C (188°F)
Synonym hexaethyldisiloxane, disiloxane, hexaethyl, 1,1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane, hexaethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexaethyl, triethylsilylether, triethylsilyl ether, hexaethyldisiloxane min, triethyl triethylsilyloxy silane, 1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
InChI-nyckel WILBTFWIBAOWLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Si](CC)(CC)O[Si](CC)(CC)CC
IUPAC-namn trietyl(trietylsilyloxi)silan
Molekylvikt (g/mol) 246.541
PubChem CID 70442
Formel vikt 246.54
Procent renhet 99%
Brytningsindex 1.433
Densitet 0.84
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.