Läs mer
Hexaetylenglykol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391527 25 g 25g
11381527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02161.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2615-15-8 | C12H26O7 | 282.333 g/mol
Hexaetylenglykol uppvisar antioxidant, antimikrobiella och anti-cancer egenskaper. Den visar också potentiell användning som funktionella hydraulvätskor. Det används som byggsten för ytaktiva ämnen och används vid biologisk provberedning. Vidare används det i syntesen av binaftolbaserade makrocykliska etrar med användning av intramolekylär oxidativ koppling med CuCl(OH).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hexaetylenglykol uppvisar antioxidant-, antimikrobiella och anti-canceregenskaper. Den visar också potentiell användning som funktionella hydraulvätskor. Det används som byggsten för ytaktiva ämnen och används vid biologisk provberedning. Vidare används det i syntesen av binaftolbaserade makrocykliska etrar med användning av intramolekylär oxidativ koppling med CuCl(OH).
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2615-15-8
Molekylformel C12H26O7
Molekylvikt (g/mol) 282.333
MDL-nummer MFCD00002877
InChI-nyckel IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
PubChem CID 17472
ChEBI CHEBI:49793
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
LEDER C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaethylene Glycol
Smältpunkt 5°C to 7°C
Densitet 1.123
Kokpunkt 216°C to 217°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 25 g
Beilstein 1638281
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 282.33
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.