Läs mer
Hexaetylenglykol monobensyleter, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17201182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17201182 1 g 1g
1 options
Produktkod. 17201182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465840010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
CAS: 24342-68-5 | C19H32O7 | 372,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaethylene glycol monobenzyl ether
CAS 24342-68-5
Kvantitet 1 g
Molekylformel C19H32O7
InChI-nyckel VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-fenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadekan-19-ol
Molekylvikt (g/mol) 372.46
Formel vikt 372.46
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.