Läs mer
Hexaethylene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexaethylene Glycol |
| CAS | 2615-15-8 |
| Molekylformel | C12H26O7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-[2-[2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, 2,2'-[oxybis(oxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyloxy)]bis Ethanol, Hexagol, Hexaoxyethylene Glycol, NSC 201209 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O7/c13-1-3-15-5-7-17-9-11-19-12-10-18-8-6-16-4-2-14/h13-14H,1-12H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.33 |
| Formel vikt | 282.1679 |