Läs mer
Hexaethylphosphorus Triamide, 95%
Produktkod. 10662075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662075 5 g Glasflaska 5g
10085840 25 g Glasflaska 25g
10686984 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662075 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2283-11-6
Molekylformel C12H30N3P
Molekylvikt (g/mol) 247.37
MDL-nummer MFCD00009041
InChI-nyckel FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris diethylamino phosphine, hexaethylphosphorous triamide, hexaethyl phosphorous triamide, phosphorous triamide, hexaethyl, n,n,n',n',n,n-hexaethylphosphinetriamine, tris n,n-diethylamino phosphine, hexaethyltriaminophosphine, hexaethylphosphoruo triamide, hexaethylphosphorus triamide, n-bis diethylamino phosphanyl-n-ethylethanamine
PubChem CID 75292
IUPAC-namn [bis(dietylamino)fosfanyl]dietylamin
LEDER CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaethylphosphorus triamide
Färg Färglös till orange-gul
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 111°C (6.0 mmHg)
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ((C2H5)2N)3P
Brytningsindex 1.4720 to 1.475
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 247.36
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexaethylphosphorus triamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.