Läs mer
Hexafluoracetonhydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexafluoroacetone Hydrate |
| CAS | 10057-27-9 |
| Molekylformel | C3 F6 O . xH2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2 |
| LEDER | O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-onhydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.03 |
| Formel vikt | 183.9959 |