Läs mer
Hexafluoraceton trihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexafluoroacetone trihydrate |
| CAS | 34202-69-2 |
| Molekylformel | C3 F6 O . 3 H2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2 |
| LEDER | O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-one; trihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.07 |
| Formel vikt | 220.017 |