Läs mer
Hexafluorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3346104
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11470413
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11500.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.056 g/mol
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. Further, it is used as a reference molecule to investigate tissue oxygenation studies. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-56-3
Molekylformel C6F6
Molekylvikt (g/mol) 186.056
MDL-nummer MFCD00000288
InChI-nyckel ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluorobenzene
Smältpunkt 4°C to 5°C
Densitet 1.616
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.378
Kvantitet 50 g
Beilstein 1683438
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 186.06
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.