Läs mer
Hexafluorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15129163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15129163 500 mL Glasflaska 500ml
10000930 10 mL Glasflaska 10ml
10209503 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15129163 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120545000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-56-3
Molekylformel C6F6
Molekylvikt (g/mol) 186.06
MDL-nummer MFCD00000288
InChI-nyckel ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexafluorbensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluorobenzene
Smältpunkt 3.7°C to 4.1°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6120g/mL, 1.612
Kokpunkt 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F6
Brytningsindex 1.3760 to 1.3780
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 1993
Merck Index 15,4722
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 186.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexafluorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.