Läs mer
Hexafluoroglutaric acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10073660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10073660 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10073660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluoroglutaric acid
Namnnotering 97%
CAS 376-73-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H2F6O4
MDL-nummer MFCD00004172
Kvantitet 5 g
Synonym hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
InChI-nyckel CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
IUPAC-namn hexafluoropentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 240.06
PubChem CID 67827
Formel vikt 240.06