Läs mer
Hexafluoroglutarsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463448 5 g 5g
11473448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17848.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376-73-8
Molekylformel C5H2F6O4
Molekylvikt (g/mol) 240.06
MDL-nummer MFCD00004172
InChI-nyckel CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
PubChem CID 67827
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluoroglutaric acid
Smältpunkt 92°C to 97°C
Kokpunkt 134°C to 138°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1801049
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn hexafluorpentandisyra
Formel vikt 240.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.