Läs mer
Hexafluoroglutaric anhydride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357845 25 g 25g
11337845 1 g 1g
11347845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02798.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376-68-1
Molekylformel C5F6O3
Molekylvikt (g/mol) 222.042
MDL-nummer MFCD00006680
InChI-nyckel IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric anhydride, perfluoroglutaric anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluorodihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, hexafluoroglutaric acid anhydride, 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioic anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluoro-3h-4,5-dihydropyran-2,6-dione, hexafluoroglutaricanhydride, acmc-1clz4, hexafluorooxane-2,6-dione
PubChem CID 78995
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexafluorooxane-2,6-dione
LEDER C1(=O)C(C(C(C(=O)O1)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluoroglutaric anhydride
Densitet 1.652
Kokpunkt 71°C to 72°C
Flampunkt None
Odör Pungent
Brytningsindex 1.324
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 210699
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 222.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.