Läs mer
Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Produktkod. 10733581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733581 25 g Plastflaska 25g
10338140 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-81-1 | HF6P
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-81-1 , 7664-38-2 , 7664-39-3 , 13537-32-1 , 13779-41-4 , 7732-18-5
Molekylformel HF6P
MDL-nummer MFCD00011350
Synonym Hydrogen hexafluorophosphate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluorophosphoric acid
Färg Färglös
Namnnotering 60 wt% Solution in Water
Linjär formel HPF6
Sammansättning contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Densitet 1.7500g/mL, 1.75
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Formel vikt 145.97
Procent renhet ≥60% (PF6-content)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Fysisk form Rykande lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.